Dimethylgelb, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Sudangelb, 4-(N,N-Dimethylamino)azobenzol, 4-(Dimethylamino)azobenzol, Buttergelb
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
73225-25MG
73225-25MGEA 149 EUR
73225-25MG
Dimethylgelb, Supelco®
Dimethylgelb
Formel: C₁₄H₁₅N₃
Molecular Weight: 225,29 g/mol
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 113…117 °C
Dichte: 1,2233 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008308
CAS-Nummer: 60-11-7
EINECS: 200-455-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,03279
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=167c456c2cf6a92e07e9e5b0a43e0d74604beb99&vid=63e8698e24ddda5a7e3a37dc2b75eb02f2be03a6&prid=web&clid=SAPDAM