qPCR Kapillarenmischungen, ABsolute™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
AB-1283/B
AB-1285/B
733-0380EA
2355
EUR
733-0380
733-0634
qPCR Kapillarenmischungen, ABsolute™
Nukleinsäure-Reagenzien
qPCR/RT-qPCR Enzyme und Kits
ABsolute™ qPCR Kapillarenmischungen enthalten einen optimierten Reaktionspuffer, der speziell entwickelt wurde, um in QPCR Geräten mit Glaskapillaren, wie dem Roche LightCycler® , die höchstmögliche Empfindlichkeit und Spezifität sowie konsistente Endpunktwerte zu erreichen.Die 2X-Mischungen enthalten alle Komponenten, die für eine quantitative PCR benötigt werden, mit Ausnahme von Template und Primern/Probes.
- Enthält das Hot-Start-Enzym Thermo-Start® DNA-Polymerase für höhere Spezifität sowie einen optimierten Puffer für maximale Empfindlichkeit
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit - alle Chargen werden einer eingehenden Qualitätskontrolle unterzogen, um chargen- und assayübergreifende Konsistenz sicherzustellen
- Optimierter Puffer, der speziell für Echtzeitinstrumente mit Glaskapillaren entwickelt wurde