qPCR SuperMixes, PerfeCTa®
Lieferant: Quantabio
PerfeCTa® qPCR SuperMixes sind 2X konzentrierte, gebrauchsfertige Reaktionscocktails, die alle Komponenten außer Primern, Sonde und Vorlage für qPCR enthalten.
- Bessere Zuverlässigkeit dank großem Dynamikbereich
- Überdurchschnittlicher Antikörper-vermittelter Hot-Start für höhere Spezifität und genauere Quantifizierung
Die SuperMixes enthalten Puffer und Stabilisatoren, die auf maximale Effizienz, Reproduzierbarkeit und Empfindlichkeit der PCR mit TaqMan® und TaqMan® MGB-Sondenchemie optimiert sind. Die verbesserte Spezifität der PerfeCTa® qPCR SuperMixes unterdrückt die Kreuzreaktivität zwischen homologen Sequenzen; dies führt zu einer optimierten Detektion und Unterscheidung bei SNP-Anwendungen. Ein Hauptbestandteil ist AccuStart™ Taq DNA-Polymerase mit monoklonalen Antikörpern, die die Polymerase vor dem ersten PCR-Denaturierungsschritt binden und deaktivieren. Nach der Wärmeaktivierung (2 Min. bei 95 °C) denaturieren die Antikörper irreversibel und setzen vollständig aktive, unveränderte Taq DNA-Polymerase frei. So ist eine spezifische und effiziente Primer-Extension mit dem Vorteil des Reaktionsaufbaus bei Zimmertemperatur möglich. Perfecta® qPCR SuperMixes werden für eine problemlose Kompatibilität mit spezifischen Echtzeit-qPCR-Instrumenten mit und ohne Referenzfarbstoff angeboten.
Probenkits sind auf Anfrage erhältlich.