dNTP Mix
Lieferant: Quantabio
95062-01K
733-1271EA
500
EUR
733-1271
dNTP Mix
Nukleinsäure-Reagenzien
Nukleotide
Die dNTP-Mischung (10 mM) ist eine Lösung von hochreinen Desoxyribonukleosidtriphosphaten, die funktional für die quantitative Echtzeit-PCR (qPCR) qualifiziert wurde. Sie eignet sich für konventionelle Endpunkt-PCR, Echtzeit-qPRC, Erststrang-cDNA-Synthese sowie andere Anwendungen, die dNTP als Substrat erfordern. Der Einsatz von qPCR-zertifizierten dNTPs ist eine einfache, aber wichtige Maßnahme zur Sicherstellung einer konsistenten Assayleistung.