Agarose, SeaKem® LE
Lieferant: LONZA
50000 50004 50005 50001 50002
733-1535EA 283 EUR
733-1535 733-0829 733-1538 733-1536 733-1537
Agarose, SeaKem® LE
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
SeaKem® LE ist eine Agarose mit hoher Gelstärke, niedrigem EEO und Standard-Geliertemperatur, die sich perfekt für Elektrophorese und andere molekularbiologische Anwendungen eignet.
  • Qualitätsgeprüft, um die Leistung zu zertifizieren
  • Hohe Gelstärke
  • Niedriger EEO
  • Standardschmelztemperatur
  • DNase- und RNase-frei
SeaKem® LE-Agarose ist ideal für die routinemäßige Analyse von Nukleinsäuren mittels Gelelektrophorese und Blotting. Jedes SeaKem LE-Gel löst die DNA scharf auf und bietet eine konsistente Auflösung von Charge zu Charge. Diese Agarose inMore Product Information