Agarose, NuSieve® Genetic Technology Grade™ (GTG)
Lieferant: LONZA
50080 50081 50084
733-1543EA 952 EUR
733-1543 733-1544 733-1545
Agarose, NuSieve® Genetic Technology Grade™ (GTG)
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
NuSieve® Genetic Technology Grade™ (GTG) Agarose ist eine Agarose mit niedrigem Schmelzpunkt (65 °C), die DNA-Fragmente, PCR- und RT-PCR-Produkte im Bereich von 10 bis 1000 bp fein auflöst.
  • Durch die hohe Gelstärke sind Gele einfach zu handhaben und erleichtern so die Gelverarbeitung und das Blotting
  • Leistungsgeprüft, um eine feine Auflösung von DNA-Fragmenten bis zu 1000 bp sicherzustellen
  • DNAse- und RNAse-frei
Klonierungsvorgänge können direkt in erneut geschmolzener NuSieve® GTG™ Agarose durchgeführt werden, wodurch kostspielige und zeitaufwändigeMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable