Natriumchlorid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung, AccuGENE®
Lieferant: LONZA
51202
733-1633EA 54.4 EUR
733-1633
Natriumchlorid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung, AccuGENE®
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3