Natriumdodecylsulfat (SDS) 100 g/l in wässriger Lösung, AccuGENE®
Lieferant: LONZA
51213
733-1637EA 129 EUR
733-1637
Natriumdodecylsulfat (SDS) 100 g/l in wässriger Lösung, AccuGENE®
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Dichte: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM