EDTA Dinatriumsalz -Lösung 0.5 M, AccuGENE®

Lieferant: LONZA

Synonyme: Idranal III, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz, Edetinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat, Kestranal® 2S, EDTA-Na2, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz

51234 51201
733-1650EA 229 EUR
733-1650 733-1632
EDTA Dinatriumsalz -Lösung 0.5 M, AccuGENE®
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Molecular Weight: 336.21 g/mol
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
Merck Index: 12,03556

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR