dNTP
Lieferant: VWR Chemicals
733-1363EA 79.6 EUR
733-1363 733-1364 733-1854 733-1855 733-2846
dNTP
Nukleinsäure-Reagenzien Nukleotide
Gebrauchsfertige dNTP-Mischungen und dNTP-Sets in molekularbiologischer Qualität. Die dNTP-Mischung wurde entwickelt, um die Probenvorbereitungszeit für die Forscher zu verringern und das Risiko einer Kontamination zu minimieren. Die dNTP-Lösungen sind auch in Sets mit vier einzelnen dNTP à 100 mM erhältlich. Beide sind praktisch anwendbar bei DNA-Polymerisationsreaktionen sowie DNA-Markierungs- und Sequenzierungsverfahren.
  • Erhältlich entweder als vorgemischte 10 mM oder 25-mM-Lösungen oder als Set mit einzelnen dNTP-Lösungen à 100 mM
  • Sowohl die vorgemischten Lösungen als auch die Sets wurden mittels PCR getestet
  • Reinheit >99% gemäß HPLC
  • Lösungen werden mit einem pH-Wert von 7,3 - 7,5 geliefert