PerfeCTa® PreAmp 5X SuperMix
Lieferant: Quantabio
PerfeCTa® PreAmp SuperMix ist ein 5-fach konzentrierter, gebrauchsfertiger Reaktionscocktail für die eindeutige, ausgewählte Anreicherung von Zielmolekülsequenzen aus begrenzenden Mengen von Ausgangsmaterial für Downstream-Genexpressions-Profiling oder gezielte erneute Sequenzierungen. Er enthält alle Komponenten, mit Ausnahme von Primern und Schablonen. Der 5-fach konzentrierte SuperMix ermöglicht auch höhere Schablonenvolumen bei der Arbeit mit Proben geringer Konzentration und/oder reduzierten Reaktionsvolumen. Der inerte hellblaue Farbmarker erleichtert die Darstellung kleiner Reaktionsvolumen und ermöglicht genaues Pipettieren.
PerfeCTa® PreAmp SuperMix bietet eindeutige Prä-Amplifikation von bis zu 100 Zielmolekülsequenzen von nur 100 pg Gesamt-RNA. Es ist mit sowohl TaqMan® 5'-Nukleasefühlern als auch mit chemischen qPCR-Nachweisverfahren mit ds-DNA-bindendem Farbstoff (d. h. SYBR® Green I) kompatibel.
Eine wichtige Komponente von PerfeCTa® PreAmp SuperMix ist eine ultrareine, hoch prozessive und thermostabile DNA-Polymerase, die mit hochaffinen monoklonalen Antikörpern kombiniert wird. Diese proprietäre Polymerasemischung ist widerstandsfähig gegen PCR-Inhibitoren und bietet einen ausgesprochen stringenten Hot Start, der vor der PCR-Amplifizierung einen Reaktionsaufbau und temporäre Lagerung bei Zimmertemperatur ermöglicht.
Lieferumfang: Jedes Kit enthält 5 Reaktionspuffer mit optimierten Konzentrationen von MgCl?, dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), Hot Start DNA-Polymerase, AccuVue™ blauen Farbmarkern und Stabilisatoren.