qScript™ XLT Einschritt-RT-PCR-Kit
Lieferant: Quantabio
Das qScript™ XLT One-Step-RT-PCR-Kit ist ein praktisches und hochempfindliches System für die Verstärkung von RNA-Templates bis zu 2 kb. cDNA-Synthese und PCR-Verstärkung werden im selben Röhrchen ohne Öffnen zwischen den einzelnen Verfahren durchgeführt. Dieses optimierte System bietet maximale RT-PCR-Effizienz, Empfindlichkeit und Spezifität.
- Intensiv auf die Widerstandsfähigkeit gegen Inhibitoren getestet
- Ladefarbstoffoption GelTrack™ im Lieferumfang enthalten
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
- Praktischer Einzelröhrchen-Reaktionsaufbau bei Raumtemperatur
Jedes Kit umfasst:
1×200 µl qScript™ XLT One-Step-Reverse Transkriptase (25-fach konzentrierte Mischung aus qScript™ XLT Reverse Transkriptase und rekombinantem Ribonuklease-Inhibitorprotein)
2×1,25 ml One-Step-ToughMix® (2-fach konzentrierter Reaktionspuffer mit dNTPs, Magnesiumchlorid, Hot-Start-DNA-Polymerase und Stabilisatoren)
1×0,4 ml GelTrack™ Ladefarbstoff (50-fach konzentrierte Mischung aus RT-PCR-kompatiblen blauen und gelben Elektrophorese-Farbmarkern)
2×1,5 ml nukleasefreies Wasser