Zellkulturschalen, Falcon®
Lieferant: Corning
353001 353002 353003 353004 353025 353037
734-0005EA 282.22 EUR
734-0005 734-0961 734-0006 734-0007 734-0013 734-0016
Zellkulturschalen, Falcon®
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
PS, steril, mit Deckel. Diese Schalen sind für die Zellkultur vorgesehen und weisen eine konsistente Oberflächenchemie auf, die durch Vakuumgas-/Plasmabehandlung erreicht wird. Diese fördert die Zelladhäsion. Die hydrophile gewebekultur -behandelte Oberfläche enthält eine Reihe negativ geladener funktioneller Gruppen, die die Zelladhäsion und -proliferation unterstützen.
  • Flach und optisch transparent für eine verzerrungsfreie mikroskopische Visualisierung der Zellen
  • Deckeldesign ermöglicht einen optimalen Gasaustausch
  • Stapelringe erlauben einfache