Dialysemembran, Dialysierschlauch, Spectra/Por 7 RC, Material: regenerierte Cellulose, MWCO: 15000, Breite: 45 mm, Durchmesser: 29 mm, Volumen / Länge: 6,4 ml/cm, Verpackung: 1% Natriumazidlsg. 1 * 5 m
Lieferant: Spectrum Laboratories