Dialysemembran, Spectra/Por 6 RC, Material: regenerierte Cellulose, MWCO: 25000, Breite: 28 mm, Durchmesser: 18 mm, Volumen / Länge: 2,5 ml/cm, Verpackung: in 1%-ger Natriumazidlösung 1 * 10 m
Lieferant: Spectrum Laboratories