Dialysemembran, Spectra/Por 6 RC, Material: regenerierte Cellulose, MWCO: 10000, Breite: 24 mm, Durchmesser: 15 mm, Volumen / Länge: 1,8 ml/cm, Verpackung: in 1%-ger Natriumazidlösung 1 * 10 m
Lieferant: Spectrum Laboratories