Dialysemembran, Spectra/Por 6 RC, Material: regenerierte Cellulose, MWCO: 8000, Breite: 50 mm, Durchmesser: 32 mm, Volumen / Länge: 8,0 ml/cm, Verpackung: in 1%-ger Natriumazidlösung 1 * 10 m
Lieferant: Spectrum Laboratories