Schnappverschluss für Röhrchen mit rundem Boden, Falcon®
Lieferant: Corning
352032
734-1303EA 122.81 EUR
734-1303
Schnappverschluss für Röhrchen mit rundem Boden, Falcon®
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
Falcon® snap caps are designed for use with 12×75 mm test tubes
These polyethylene caps feature a patented, two-position fit, loose for aerobic culturing, tight for sealing. Sterile.
Bestellinformation: Snap caps are packed 500 per pack, 2000 per case.