Rinderhypophysenextrakt (BPE), Corning®
Lieferant: Corning
354123
734-1311EA 149.24 EUR
734-1311
Rinderhypophysenextrakt (BPE), Corning®
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
Rinderhypophysenextrakt (Bovine Pituitary Extract, BPE) ist ein häufig verwendetes Supplement für die Kultivierung verschiedener Epithel- und Endothelzellen. BPE enthält Wachstumsfaktoren (zum Beispiel basischer FGF) und Hormone.
BPE contains growth factors (e.g., basic FGF) and hormones.
Tested for ability to promote proliferation of Fetal Bovine Heart Endothelial Cells (FBHEC) in medium containing 10% newborn calf serum. Filtered (0.2 µm membrane) and tested and found negative for the presence of bacteria, fungi, and mycoplasma.
BPE contains growth factors (e.g., basic FGF) and hormones.