Corning® Deckel für Mikrotiterplatten
Lieferant: Corning
3098 3099 3930 3931 3935
734-1538EA 284.61 EUR
734-1538 734-1539 734-1668 734-1669 734-4165
Corning® Deckel für Mikrotiterplatten
Deckel Deckel für Mikrotiterplatten
Alle Verschlüsse sind aus Polystyrol hergestellt, ausgenommen wo es angegeben ist.
Alle Verschlüsse haben eine Einkerbung an der A1-Ecke (ausgenommen wo es angegeben ist) um sie mit den korrespondierenden Einkerbungen an allen Corning® Mikrotiterplatten auszurichten.
Der universelle Verschluss ohne Einkerbung (Kat. Nr. 3098) muss nicht speziell ausgerichtet werden, um auf Corning Mikrotiterplatten zu passen. Der Deckel hat auch einen kürzeren Rand als Standarddeckel.
Der universelle, schwarze Verschluss (Kat. Nr. 3935) ist für fluoreszierende und andere lichtempfindliche AssaysMore Product Information