Flaschenaufsatz-Vakuumfiltersystem, Corning®
Lieferant: Corning
430186 430515 430516 430517 430756 430758 430767 430768 430769 430770 430771 430773 431096 431097 431098 431153 431154 431155 431205 431206 431474 431475
734-1821EA 323.5 EUR
734-1821 734-1844 734-1845 734-1846 734-1860 734-1861 513-3346 513-3347 513-3348 513-3349 513-3350 513-3352 513-3354 513-3355 513-3356 513-3357 513-3358 513-3359 734-1900 734-1901 514-0168 514-0169
Flaschenaufsatz-Vakuumfiltersystem, Corning®
Filter Flaschenaufsatzfilter
Vakuumfiltersysteme sind in den folgenden vier Größen erhältlich: 150, 250, 500 ml und 1 L. Adapter sind je nach Membrantyp zur Vereinfachung der Identifikation farblich kodiert: Polyethersulfon (PES) gelb; Celluloseacetat (CA) orange; Cellulosenitrat (CN) blau; Nylon (NY) rot.
  • Gebogener Schlauchanschluss zum vereinfachten Anschluss an die Vakuumleitung
  • Auffangflaschen mit leicht greifbaren Seiten für verbesserte Handhabung
  • Individuell verpackt, steril, als pyrogenfrei zertifiziert
  • Verschlüsse für Auffangflaschen sind steril und einzeln verpackt
  • Zusätzliche Kunststoff-Vorratsflaschen erhältlich
* 500-ml-Trichter mit 70-mm-Membran.
Bestellinformation: Die Systeme bestehen aus Filtertrichter, Filtermembran, Filterkappe, Halsadapter, Empfänger, Empfängerkappe und Schlauchanschluss.