Polycarbonate erlenmeyer flasks with screw caps, Corning®
Lieferant: Corning
430183 430421 430422 431143 431144 431145 431146 431147 431252 431253 431255 431256 431401 431402 431403 431404 431405 431406 431407 431408 431684 431685
734-1820EA 547 EUR
734-1820 734-1832 734-1833 734-1885 734-1886 734-1887 734-1888 734-1889 734-1902 734-1903 734-1904 734-1905 734-4197 734-4198 734-4199 734-4200 734-4201 734-4202 734-4203 734-4204 734-2758 734-2759
Polycarbonate erlenmeyer flasks with screw caps, Corning®
Kolben Erlenmeyerkolben
Optisch klares PC.
  • Böden mit oder ohne Schikanen bei allen Größen erhältlich (125 ml bis 3 L)
  • Eingeprägte Graduierungen für präzises Abmessen
  • Optionaler Belüftungsverschluss für kontinuierlichen Gasaustausch, der Sterilität gewährleistet und Auslaufen verhindert
  • Einzeln verpackt und durch Bestrahlung sterilisiert für eine einfache Handhabung
  • Als pyrogenfrei zertifiziert
Corning® Erlenmeyerkolben mit und ohne Schikanen eignen sich ideal für Anwendungen im Schüttler und zur Lagerung.
Bitte beachten This product is not intended to mitigateMore Product Information