Platten, 96-MicroWell™, FluoroNunc™ und LumiNunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
136101 136102 137101 137103
734-2002EA 280 EUR
734-2002 734-2003 734-2017 734-2018
Platten, 96-MicroWell™, FluoroNunc™ und LumiNunc™
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
PS, für Gewebekulturen vorbehandelt, steril, mit Deckel. 96-MicroWell™ Platten für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Untersuchungen an Zellen. Schwarze Platten für Fluoreszenz-Untersuchungen mit minimalem zurückgestreuten Licht und minimaler Hintergrund-Fluoreszenz. Weiße Platten für Lumineszenz-Untersuchungen mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz.
  • Erhöhte Ränder der Vertiefungen reduzieren das Risiko von Kreuzkontaminationen.
  • Wells mit flachem (F) Boden für optimale optische Eigenschaften
  • Reduzierte Verdunstung durch spezielles Design von Plattenecken und Deckel
  • Platten mit jeder Standardausrüstung kompatibel
  • Durch Nunclon™Δ-zertifizierte, behandelte Oberfläche
Empfohlenes Arbeitsvolumen: 200 µl pro Well
Recommended working volume: 200 µl per well