Zellkulturröhrchen, Nunclon™Δ
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
145470 146183 156758
734-2036EA 564 EUR
734-2036 734-2037 734-2068
Zellkulturröhrchen, Nunclon™Δ
Röhrchen Kulturröhrchen
PS mit Kappen aus PE, steril.
  • Flachboden für einfaches Mikroskopieren und Verwendung eines Deckglases im Innern des Röhrchens
  • Bei horizontaler Lagerung des Flachbodenröhrchens läuft das Medium nicht aus
  • Hervorragende optische Qualität
  • Durch zertifizierte Oberflächenbehandlung optimale Bedingungen für Zellhaftung und -wachstum
Rundbodenröhrchen mit Schraubdeckel oder Druckkappe für Standardzellkulturen bzw. Flachbodenröhrchen für adhärent wachsende Zellkulturen.