Kammerobjektträger, Nunc™ Lab-Tek™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
177402 177380 177372 178599 155380 155361 155383 155411 177445 177437 177429 177399 177410
734-2122EA 248 EUR
734-2122 734-2120 734-2119 734-2127 734-2058 734-2056 734-2060 734-2062 734-2126 734-2125 734-2124 734-2121 734-2766
Kammerobjektträger, Nunc™ Lab-Tek™
Objektträger Kammerobjektträger
PS-Mediumkammer auf Objektträger aus Glas oder Permanox™-Kunststoff.
  • Zellen wachsen auf einem Standard-Objektträger
  • Vor der Visualisierung/Färbung ist kein Zelltransfer erforderlich
  • Die obere Kammer kann entfernt werden, wenn die Kultivierung abgeschlossen ist
Suitable for use with fluorescent labels.