Zentrifugenröhrchen, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
376813
734-2186EA 405 EUR
734-2186
Zentrifugenröhrchen, Nunc™
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
PP, konischer Boden, graduiert, steril, autoklavierbar ohne Schraubverschluss
  • Belastbar bis 7000×g mit Adapter für 200 ml
  • Mit Graduierung