Insert system Zellkultur 6,5mm Polycarbonate-Membran 8,0µm Porengrösse Zellkulturbehandelt steril (24 Inserts/Platte) 1 * 48 ST
Lieferant: VWR Collection
Insert system Zellkultur 6,5mm Polycarbonate-Membran 8,0µm Porengrösse Zellkulturbehandelt steril (24 Inserts/Platte) 1 * 48 ST