VWR®, Konfokale Schalen für die Mikroskopie
Lieferant: VWR Collection
734-2904EA 110 EUR
734-2904 734-2906
VWR®, Konfokale Schalen für die Mikroskopie
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
Confocal dishes are suitable for fluorescent, confocal and phase-contrast microscopy experiments. These dishes combine the convenience of standard 35 mm, PS cell culture dishes with the optical benefits of glass. Dishes are available with Ø 20 mm glass centre, with or without a tissue culture-treated surface.
  • Aus homogenem Borosilikatglas mit nur wenigen Bläschen und Einschlüssen hergestellt
  • Transparenter, für medizinische Zwecke geeigneter Klebstoff, achromatisch
  • Glatte und riefenfreie Schalenoberfläche für einen maximal nutzbaren Wachstumsbereich
  • Der Rand an der oberen Seite des Deckels schließt für ein leichtes und sicheres Stapeln mit dem Schalenrand ab
  • Belüftete Deckel für einen effektiven Gasaustausch
  • Für alle Untersuchungen an lebenden Zellen geeignet
  • Mit Elektronenstrahlen sterilisiert und pyrogenfrei
Glasstärke: 0,16 bis 0,19 mm.
Standards: ISO 13485:2003 und ISO 9001:2008 zertifiziert.