Automatisierter Zellzähler, ADAM-MC2
Lieferant: NANOENTEK
ADAM-MC2-EU
734-3337EA 16650 EUR
734-3337
Automatisierter Zellzähler, ADAM-MC2
Zellzähler und Durchflusszytometer Elektronische Zellzähler
ADAM-MC2 ist ein automatisierter Fluoreszenz-Cell Counter, der Zellzählungen und Lebensfähigkeitsmessungen mit höchster Genauigkeit durchführt. Er ist in der Lage, komplexe Durchflusszytometrie-Workflows zu ersetzen. In Kombination mit dem mikrofluidischen Einweg-Accuchip ist die Bedienung äußerst einfach und kostengünstig. Unter Verwendung der PI (Propidiumiodid)-Kernfärbungsmethode, modernster LED-Optik und CMOS-Erkennungstechnologie ist ADAM-MC2 die perfekte Lösung, wenn mit aggregierten, unregelmäßig geformten oder herausfordernden Zellen wie CAR-T-Zellen, CAR-NK-Zellen oder Stammzellen aus körpereigenem Fett gearbeitet wird.
  • Meldet die Anzahl der Gesamtzellen, lebensfähigen Zellen, nicht lebensfähigen Zellen und Zelllebensfähigkeit (%)
  • Ideal für Ablagerungen, die verklumpte oder unregelmäßig geformte Zellpopulationen enthalten
  • Kurze Zählzeit von nur 25 Sekunden
  • Touchscreen-Steuerung - es wird kein zusätzlicher PC/Laptop benötigt
  • Einfache, leicht zu erlernende und zu verwendende Software
  • Wi-Fi-Option zum direkten Senden von Resultaten per E-Mail
  • Kompaktes, platzsparendes Design
Zur Verwendung mit 4-Kanal-Accuchip-Objektträgern.
Lieferumfang: AccuChip-Kit und Kalibrierkügelchen sind bei dem Zellzähler enthalten.