VWR®, Einweg 3D Beutel mit Bodenablass zum Auskleiden von Tanks
Lieferant: VWR Collection
734-3361EA 0 EUR
734-3361 734-3362 734-3363 734-3364 734-3365
VWR®, Einweg 3D Beutel mit Bodenablass zum Auskleiden von Tanks
Beutel Medium-Beutel
Diese Tankauskleidungen sind Einwegbeutel mit offener Oberseite, die für zylindrische Gefäße konzipiert sind.
  • Keine Reinigung nach der Medienvorbereitung
  • Medizinische Güteklasse, mehrlagiger Film
  • Für Bioprozess-Anwendungen
  • Vor Auslieferung mit Gammastrahlung behandelt und einsatzbereit
Diese Beutel haben einen Bodenablass und werden zum Auskleiden von Tanks verwendet, um eine Reinigung des Tanks nach der Medien- und Pufferherstellung zu vermeiden. Sobald ein Tank mit dem Beutel ausgekleidet ist kann die Flüssigkeit eingelassen und das Pulver hinzugefügt werden. Danach beginnt der Rührvorgang beginnen. Wenn der Rührvorgang beendet ist kann man die gerührte Flüssigkeit mit einem sterilen Filter in sterile Beutel umfüllen, um sterile Medien und Puffer zu haben.
Tankauskleidungen werden aus einem medizinisch reinen, mehrlagigen Film für Bioprozess-Anwendungen hergestellt. Die Kontaktschicht zur Flüssigkeit ist aus LLDPE von medizinischer Güte. Um das Austreten von Gasen zu minimieren wurde eine EVOH-Schicht zwischen die innere und äußere Schicht co-extruiert. Die äußere kontaktfreie Lage besteht aus Polyamid und wurde mit Polyethylen zu einer Bindeschicht co-extruiert.
Standards: Der Film ist USP KLasse VI und frei von tierischen Inhaltsstoffen (ACDF).