Module, Nunc-Immuno™ LockWell™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
446442 446469 446470 446490 446639 448526
735-0023EA 556 EUR
735-0023 735-0024 735-0025 732-2685 735-0027 735-0029
Module, Nunc-Immuno™ LockWell™
Mikrotiterplatten Immunologie-Mikrotiterplatten
PS. Nunc-Immuno™ LockWell™ Module erleichtern das Screening von Assays mit großem Durchsatz aber auch die Durchführung von Tests mit nur einer Kavität. Wahlweise mit den Oberflächen MaxiSorp™, PolySorp™, MediSorp™ und MultiSorp™ erhältlich. Alle MaxiSorp™ Module wurden für ihre Bindungshomogenität zertifiziert. Die gerahmten Module (Außenabmessungen: 128×86 mm) sind mit jeder Standardausrüstung kompatibel.
  • Jedes Well rastet im Rahmen in derselben horizontalen Ebene ein, um das Blockieren eines automatischen Systems zu verhindern
  • Streifen oder Einzel-Wells