MicroWell™ 96-Well-Platten, Nunc-Immuno™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nunc-Immuno™ MicroWell™ MaxiSorp™ Nunc-Immuno™ MicroWell™ MediSorp™ Nunc-Immuno™ MicroWell™ PolySorp™ Nunc-Immuno™ MicroWell™ MultiSorp™
735-0038EA 772 EUR
735-0038 735-0068 735-0079 735-0034 735-0199 735-0045 735-0033 735-0044 735-0131 735-0097 735-0030 735-0096 735-0083
MicroWell™ 96-Well-Platten, Nunc-Immuno™
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
PS, klar, ohne Deckel. Die Platten wurden speziell für quantitative und qualitative Festphasen-Immunoassays (z. B. ELISA) und Bindungsassays entwickelt. Wahlweise mit den Oberflächen MaxiSorp™, PolySorp™, MediSorp™ und MultiSorp™ erhältlich. Alle MaxiSorp™ Platten wurden für ihre Bindungshomogenität zertifiziert.
  • Wahlweise mit erhöhtem Steg oder Sims und mit flachem (F), U-förmigem oder C-förmigem Well-Boden lieferbar
  • Die Platten sind alphanumerisch markiert und mit jeder Standardausrüstung kompatibel
  • Auch eine Ausführung mit Barcode ist lieferbar
Die MaxiSorp™ Oberfläche besitzt eine hohe Affinität zu Molekülen mit gemischten hydrophilen/hydrophoben Bereichen; die PolySorp™ Oberfläche besitzt eine hohe Affinität zu hydrophoben Molekülen; die MediSorp™ Oberfläche wurde so behandelt, dass sie in ihren Bindungseigenschaften zwischen PolySorp™ und MaxiSorp™ liegt und bei serumhaltigen Proben ein geringes Hintergrundsignal bietet; die MultiSorp™ Oberfläche besitzt eine hohe Affinität zu hydrophilen Molekülen.
Mit Zertifikat