Nukleinsäure- und Protein-Reinigungssysteme, KingFisher™ mL
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
5400050
735-0274EA 20520 EUR
735-0274
Nukleinsäure- und Protein-Reinigungssysteme, KingFisher™ mL
Automatisierte Aufreinigungssysteme für Nukleinsäure
Die KingFisher™ Magnetpartikelprozessoren sind dafür konzipiert, die zeitaufwändigen Probenaufbereitungsprozesse für Nukleinsäuren, Proteine oder Zellen aus praktisch allen Quellen (z. B. Blut, Zellkulturen, Gewebelysaten, Bodenproben, Kot) zu automatisieren. Zur KingFisher™ Produktreihe zählen vier Instrumente mit unterschiedlichem Durchsatz und Volumen für verschiedene Probenaufbereitungsanforderungen. Jedes System umfasst ein Gerät, speziell entwickelte Verbrauchsmaterialien und Software. Die KingFisher™ Systeme erlauben eine schnelle und reproduzierbare Aufreinigung von hochwertiger DNA, RNA, Proteinen und Zellen für verschiedenste nachgelagerte Anwendungen, u. a. Genomik und Proteomik, Arzneimittelentwicklung, Forensik, Biomarkererkennung, Qualitätskontrolle und veterinärmedizinische Assays.
  • Sehr schnelle, vollautomatische Aufreinigung
  • Aufreinigung beliebiger Proben aus jeder Quelle
  • Mitgelieferte und benutzerdefinierte Protokolle
  • Einfache Bedienung über Instrument oder externen PC
Der KingFisher™ ml ist für die einfache Bedienung, bis zu 15 Proben und Verarbeitungsvolumen von 50 bis 1000 μl in Röhrchenstreifen konzipiert.