Mikrotiterplatten für Fluoreszenz-Applikationen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
9502867 7605 7705 7805 7905
735-0533EA 227 EUR
735-0533 735-0527 735-0528 735-0529 735-0530
Mikrotiterplatten für Fluoreszenz-Applikationen
Mikrotiterplatten Immunologie-Mikrotiterplatten
Diese speziell für Fluoreszenz-Applikationen entwickelte Produktreihe bietet Bindungsoberflächen wie Microfluor® und Universalbindung (UB). Die Produkte sind entweder mit schwarzer oder weißer Pigmentierung erhältlich, je nach Ihren spezifischen Assay-Anforderungen.
  • Im Format 96-Well oder als Streifenplatte erhältlich, geeignet für die Anforderungen von Automationsinstrumenten
  • Microfluor® Mikrotiterplatten sind mit erhöhten Wells versehen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden
Die schwarzen Mikrotiterplatten bieten ein reduziertes Hintergrundsignal, um die Assay-Sensitivität zu verbessern, „Cross-Talk“ zu minimieren und gleichzeitig Lichtleitung zwischen den Wells zu verhindern. Sie sind mit hoher und mittlerer Bindungsaffinität erhältlich:
Microfluor® 1 schwarz und schwarz UB: bieten geringe Hintergrundreflexion.
Microfluor® 2 schwarz: bestrahlte Mikrotiterplatten mit hoher Bindungsaffinität und minimaler Hintergrundfluoreszenz.
Die weißen Mikrotiterplatten besitzen eine stärkere Reflexion, um das Signal und somit die Sensitivität zu verstärken, das Signal-Rausch-Verhältnis zu verbessern und somit den Dynamikbereich zu erhöhen und „Cross-Talk“ zu minimieren. Sie sind mit hoher und mittlerer Bindungsaffinität erhältlich:
Microfluor® 1 weiß: bieten eine hohe Signalreflexion und eine reduzierte Hintergrundfluoreszenz.
Microfluor® 2 weiß: eine bestrahlte Mikrotiterplatte für Assays, die eine höhere Bindungsaffinität erfordern; mit reduzierter Hintergrundreflexion für Fluoreszenzassays im Ultraviolett-Spektrum.
White microplates have higher reflectivity to enhance signal and thus sensitivity, while improving signal-to-noise ratios, thus increasing the dynamic range and minimising crosstalk. They are available in high and medium binding configurations:
Microfluor® 1 White microplates offer high signal reflectance and reduced background fluorescence.
Microfluor® 2 White is an irradiated microplate for assays that require higher binding and reduced background for fluorescence assays in the ultraviolet range.