1536-Well-Mikrotiterplatten, unbehandelt, BRANDplates®
Lieferant: Brand
781640 781641 781642
735-2019EA 840 EUR
735-2019 735-2020 735-2021
1536-Well-Mikrotiterplatten, unbehandelt, BRANDplates®
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
Diese PS-Flachboden-Platten sind steril und unsteril erhältlich.
  • Alle BRANDplates® sind mit alphanumerischer Kennzeichnung versehen, stapelbar und mit den meisten Wasch- und Mikroplatten-Lesegeräten einsetzbar
  • Weiße Platten werden in der Lumineszenzmessung eingesetzt, da weiß besonders gut reflektiert und Crosstalk minimiert wird. Schwarze Platten überzeugen durch minimiertes „Hintergrundrauschen“ bei Fluoreszenzmessungen
  • Sterile Platten werden in Einzelverpackung mit Deckel geliefert
pureGrade™: Unbehandelt, mittlere Bindungskapazität (medium binding), unsterile Oberfläche. Diese Platten werden für homogene Assays, Screening und Lagerung eingesetzt.
Non treated, medium binding, non sterile surface. These plates are suitable for homogeneous assays, screening and storage.
Non treated, medium binding, sterile surface. Sterilised by β radiation, these plates are especially well suited for bacteriological assays.
Standards: BRANDplates® sind nicht zytotoxisch gemäß ISO 10993-5, frei von Pyrogenen/Endotoxinen (<0,01 E.U./ml) und frei von DNA, DNase und RNase. Sterile Produkte entsprechen ISO 11137 und AAMI-Richtlinien, SAL 10⁻⁶.