Natriumchlorid ≥99,5% für die HPLC, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
73575-250G
73575-250GEA 213.68 EUR
73575-250G
Natriumchlorid ≥99,5% für die HPLC, Fluka™
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Siedepunkt: 1,465 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 800 °C
Dichte: 2,160 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.5 - 100.5 %
pH (10 %, 20°C) 5.0 - 8.0
Absorbance at 220 nm Max. 0.05
Absorbance at 230 nm Max. 0.03
Absorbance at 240 nm Max. 0.02
Absorbance at 260 nm Max. 0.01
Absorbance 500 nm Max. 0.01
Appearance of the solution (c=10%) complying