Ammoniumacetat, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Essigsäure Ammoniumsalz

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

73594-100G-F 73594-25G-F
73594-100G-FEA 467 EUR
73594-100G-F 73594-25G-F
Ammoniumacetat, Supelco®
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Schmelzpunkt: 114 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013066
CAS-Nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=976f48036dabd45e7d54798134d5c09fe576ae4b&vid=b38764d4daa7656798428a88492a83075c65ed90&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR