Roboterspitzen für Beckman®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
915-021 917-021 918-262 918-261 918-021 919-262 919-261 919-021 919-021G 917-262 935-262 3762 935-261 935-021 915-262 912-021 912-261 912-262 915-261 917-261 918-011 918-021-05 918-251 918-252 918-261-05 918-262-05 919-011 919-021-05 919-251 919-252 919-261-05 919-262-05 2790 919-261G 919-262G 2760 916-021 916-261 916-262
736-0015EA 298 EUR
736-0015 736-0016 736-0090 736-0020 736-0019 736-0099 736-0096 736-0021 736-0094 736-0083 737-2014 736-0038 737-2012 737-2011 736-0077 736-0013 736-0070 736-0071 736-0075 736-0017 736-0018 736-0086 736-0087 736-0088 736-0089 736-0091 736-0092 736-0093 736-0022 736-0095 736-0097 736-0100 736-0001 736-0098 736-0101 736-0000 736-0616 736-0617 736-0618
Roboterspitzen für Beckman®
Pipettenspitzen
Diese hochwertigen Spitzen wurden auf den Arbeitsstationen getestet, für die sie konzipiert sind, um Kompatibilität und sicheren Halt zu gewährleisten. Als frei von RNase, DNase, DNA, RNA, Pyrogenen und ATP zertifiziert.
  • Transparentes PP
  • Spitzen mit ART® Filter: Verhindern jegliches Risiko von Kreuzkontamination zwischen Proben; für Anwendungen mit DNA, RNA sowie radioaktiven und infektiösen Proben entwickelt
  • Spitzen mit geringer Retention: Die hydrophoben Spitzen halten weniger Probensubstanz zurück, verringern somit den Verlust von Reagenzien und sorgen für eine deutlich höhere Reproduzierbarkeit der Ergebnisse
  • Sterile Spitzen: Gammasterilisiert
Bitte beachten * Erfordert den ausschließlich direkt bei Molecular BioProducts erhältlichen Adapter 3772