384-Well Platten, unbehandelt, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
242757 242765 262160 262260 262360 265202 265203
736-0192EA 266 EUR
736-0192 734-2182 732-2724 732-2726 732-2727 738-0164 738-0216
384-Well Platten, unbehandelt, Nunc™
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
PS. Entwickelt für DNA-Bibliotheken und Screening-Anwendungen mit hohem Durchsatz. Die klaren Platten sind für kolorimetrische Assays und die Probenaufbewahrung geeignet, die weißen Platten für Lumineszenzassays und die schwarzen Platten für Fluoreszenzassays.
  • Rounded square well geometry reduces the risk of well-to-well contamination
  • Flat bottom wells for optical reading
  • Standard footprint compatible with automated handling systems
  • Working range: 10 - 100 µl per well
  • Clear plates available sterile or non sterile
Außenabmessungen: 128×86 mm
Gesamtvertiefungsvolumen: 120 µl
Total well volume: 120 µl