Reagenzienbehälter für die Microlab® STAR Reihe
Lieferant: HAMILTON ROBOTICS
194052 56694-01 56694-02 56695-01 56695-02 194051 182703
736-0834EA 87 EUR
736-0834 736-0831 736-0832 736-0835 736-0836 736-0830 736-0833
Reagenzienbehälter für die Microlab® STAR Reihe
Reagenz-Reservoirs
PP, weiß oder schwarz. Diese Reagenzbehälter mit 60, 120 oder 200 ml Inhalt können in einem Reagenzträger auf den STAR Instrumenten platziert werden. Die Behälter gibt es in selbststehender und nicht-selbststehender Ausführung.
  • Besondere Bodengeometrie minimiert Restvolumina
  • Mit Volumenmarkierungen, mit oder ohne Deckel
  • Mit einem (60 ml), drei (120 ml) oder vier (200 ml) Wellenbrechern, um Spritzer während des Bewegens des gefüllten Behälters zu vermeiden
  • IVD-konform
  • Autoklavierbar
Bestellinformation: Die Träger sind nicht inbegriffen und müssen separat bestellt werden.