Behälter für gefährliche Abfälle
Lieferant: HAMILTON ROBOTICS
281520 199201 185319
736-0845EA 38 EUR
736-0845 736-0847 736-0846
Behälter für gefährliche Abfälle
Boxen Behälter zur Abfallentsorgung
Die Box wird mit Abfallrutsche 736-0847 und 736-0846 verwendet.
  • Behälter komplett mit gelbem PE-Beutel, Folienstärke 120 µm
  • Zwei Arten von Beuteln für Behälter erhältlich
  • Beutel haben eine hohe Reiß- und Durchstichfestigkeit