Aufreinigungssystem, KingFisher™ Duo Prime
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
5400110
736-0901EA 25680 EUR
736-0901
Aufreinigungssystem, KingFisher™ Duo Prime
Automatisierte Aufreinigungssysteme für Nukleinsäure
Der KingFisher™ Duo Prime Magnetpartikelprozessor ist ein kompaktes, flexibles Reinigungssystem. Es eignet sich ideal für Labors, die Nukleinsäuren aufreinigen müssen, und kann leicht für den Einsatz in der Proteomik und Zellisolierung modifiziert werden. Es bietet hervorragende Reproduzierbarkeit mit minimalem Benutzeraufwand und nimmt nur eine kleine Standfläche im Labor ein. Auf dem KingFisher™ Duo Prime können aufgrund seines Designs mit austauschbaren Magnetstäben entweder kleine Volumen (10 µl und 50 µl) oder große Volumen (300 µl bis 500 µl) verarbeitet werden.
  • Einfache Installation (einsatzbereit in max. 10 Minuten)
  • Flexible Konfiguration umfasst sowohl 6 Stab- und 12-Stab-Magnetköpfe für die Verarbeitung unterschiedlicher Probenmengen und -volumina
  • Integrierte 8 W-UV-Lampe für einfache und effektive Dekontamination
  • Thermo Scientific™ BindIt™ Software ermöglicht eine programmierbare Gerätesteuerung und das Modifizieren, Erstellen und Hochladen von Protokollen (kompatibel mit Windows® 7 und 8)
  • Neue oder bearbeitete Protokolle können über einen USB-Stick hochgeladen werden