Benzophenon, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Diphenylmethanon, Diphenylketon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

73664-5G-F
73664-5G-FEA 53.8 EUR
73664-5G-F
Benzophenon, Supelco®
Benzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O
Molecular Weight: 182,22 g/mol
Siedepunkt: 305,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 47…49 °C
Dichte: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003076
CAS-Nummer: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13132c96fea4aa6ed0715e0b15a57e42dcbd86a5&vid=4f80c9e21bad451d48d48c4aecfb573f70e9190d&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR