2-Nitrophenyloctylether, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
73732-100ML
73732-25ML
73732-5ML
73732-100MLEA
790
EUR
73732-100ML
73732-25ML
73732-5ML
2-Nitrophenyloctylether, Supelco®
2-Nitrophenyloctylether
Formel:
C₁₄H₂₁NO₃ |
MDL:
MFCD00014693 CAS-Nummer: 37682-29-4 EINECS: 253-623-7 |