Tween® 20 (Polysorbat), BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
7374.1000EA
99.25
EUR
7374.1000
Tween® 20 (Polysorbat), BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00165986 CAS-Nummer: 9005-64-5 EINECS: 500-018-3 |