Filterplatten, 96-Well, für wässrige Filtration, AcroPrep™ Advance
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8119 8131 8031 8231 8127 8227 8151
738-0116EA 191 EUR
738-0116 738-0119 518-0026 738-0130 738-0198 738-0199 738-0248
Filterplatten, 96-Well, für wässrige Filtration, AcroPrep™ Advance
Mikrotiterplatten Mikrofiltrationsplatten
Das AcroPrep™ Advance Filterplattensortiment bietet eine Vielzahl von Membrantypen und Porengröße, um die bestmögliche Leistung für eine große Bandbreite an Probenvorbereitungsanwendungen bereitzustellen. Die Anwendungen umfassen Lysatreinigung; DNA-Aufreinigung; Proteinaufreinigung; Multiplex-Assays; bead-basierte Assays; Durchflusszytometrie; Neugeborenen-Screening; Größenausschluss; Konzentration, Aufreinigung und Entsalzung von Proteinen und Nukleinsäuren; wässrige Filtration; Partikelentfernung; und Lösungsmittelfiltration.
  • Effiziente Partikelentfernung – ein Bandbreite von
More Product Information