Formalinlösung-Lösung 10%, BAKER, neutralisiert, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor

Synonyme: Formaldehyd, Methanal, Formol, Methylaldehyd

7385.9020EA 94.44 EUR
7385.9020
Formalinlösung-Lösung 10%, BAKER, neutralisiert, J.T.Baker®
Formalinlösung
Formel: CH₂O
Molecular Weight: 30,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
UN: 2209
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Formaldehyde (HCHO) 38 - 42 g/l
pH at 25°C 6.8 - 7.2

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR