Benzoesäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Phenylameisensäure, Benzolcarbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
73983-5G-F
73983-5G-FEA 51.5 EUR
73983-5G-F
Benzoesäure, Supelco®
Benzoesäure
Formel: C₇H₆O₂
Molecular Weight: 122,12 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 121…123 °C
Dichte: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 121 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002398
CAS-Nummer: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=544a7c1a30a1e5f8cc337a2d15434cc6e6913a81&vid=e3186376027deeae82999b009919941a36bb3e5b&prid=web&clid=SAPDAM