Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Tryptaminhydrochlorid
Lieferant: Merck
74099-50MG
74099-50MGEA
205
EUR
74099-50MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Tryptaminhydrochlorid
Standards
Organische Standards
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P261 - P264 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338