Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Azinphos-ethyl
Lieferant: Merck
74116-50MG
74116-50MGEA
170
EUR
74116-50MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Azinphos-ethyl
Standards
Organische Standards
- GHS-Signal: GHS06, GHS09
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P264 - P273 - P280 - P301 + P310 + P330 - P302 + P352 + P312 - P391